Learn More
Sodium Chlorite, Honeywell Fluka™
Code produit 15602650 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15602650 5 g 5g
15682640 100 g 100g
15692640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15602650 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2441555G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Technical Grade, 80%
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
  • Variation possible de la couleur et de la forme physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-19-2
Formule moléculaire ClNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 90.438
Numéro MDL MFCD00003478
Clé InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
CID PubChem 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nom IUPAC sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chlorite
Quantité 5 g
Formule linéaire NaClO2
Poids de la formule 90.44g/mol
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80%