Learn More
Sodium Chlorite, Honeywell Fluka™
Code produit p-7071935 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15602650 5 g 5g
15682640 100 g 100g
15692640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15602650 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2441555G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Technical Grade, 80%
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
  • Variation possible de la couleur et de la forme physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7758-19-2
Formule moléculaire ClNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 90.438
Numéro MDL MFCD00003478
Clé InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
CID PubChem 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nom IUPAC sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium Chlorite
Quantité 5 g
Formule linéaire NaClO2
Poids de la formule 90.44g/mol
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.