Learn More
Chlorite de sodium (grade technique), TRC
Code produit 30012661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012661 50 g 50g
30004195 100 g 100g
30010769 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012661 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61519050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-19-2
Formule moléculaire Cl O2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 90.4416
Synonyme Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
Nom IUPAC chlorite de sodium
SMILES [Na+].[O-]Cl=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chlorite
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Poids de la formule 89.9485