Learn More
Cholate de sodium hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023480
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11458936
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17074.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Biochemical solubilizing agent Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins. It is involved in the study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica. Further, it serves as a biochemical solubilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent solubilisant biochimique. L’hydrate de cholate de sodium est un détergent non dénaturant utilisé pour l’extraction des protéines membranaires. Il participe à l’étude visant à évaluer l’infiltration de solutions de promoteurs pressurisés dans une silice mésoparée. De plus, il sert d’agent solubilisant biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206986-87-0
Formule moléculaire C24H39NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
Numéro MDL MFCD00064138 MFCD00003672
Clé InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
CID PubChem 23679061
Nom IUPAC sodium ;(4R)-4-[(3R,5S,7R,8S,9,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]pentanoate ; Hydrate
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cholate hydrate
Quantité 10 g
Beilstein 3582354
Synonyme sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +32° (c=0.5 in Water)
Poids de la formule 430.56 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%