Learn More
Chromate de sodium anhydre, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11498823
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498823 100 g 100g
11408833 500 g 500g
11418833 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11498823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10547.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chromate de sodium anhydre est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans l‘industrie pétrolière, comme conservateur de bois et comme auxiliaire de teinture dans l‘industrie textile. Il est également utilisé pour préparer des pigments pour les peintures et les encres. Il trouve également une utilisation dans les produits pharmaceutiques pour déterminer le volume des globules rouges. En chimie synthétique, il est utilisé comme oxydant pour convertir les alcools primaires et les alcools secondaires en acides carboxyliques et cétones respectivement.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol et l‘éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les matériaux combustibles et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-11-3
Formule moléculaire ClNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
Numéro MDL MFCD00003484
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chromate
Point de fusion 792°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 100 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,8601
Synonyme sodium chromate
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Nom IUPAC chlorate de sodium
Poids de la formule 161.97
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.72