Learn More
Chromate de sodium tétrahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488107
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488107 100 g 100g
11498107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17499.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10034-82-9 | CrH8Na2O8 | 234.032 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le tétrahydrate de chromate de sodium est utilisé comme inhibiteur de corrosion, conservateur de bois et auxiliaire dans l‘industrie textile. Il sert d‘oxydant, qui est utilisé pour préparer les acides carboxyliques et les cétones à partir d‘alcools primaires et secondaires respectivement. En outre, il est utilisé comme matériau de départ pour préparer d‘autres composés du chrome et comme catalyseur dans la synthèse organique, en particulier les produits pharmaceutiques et les produits agro-chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des agents réducteurs puissants, des matières organiques, des acides forts, des matériaux combustibles et des métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-82-9
Formule moléculaire CrH8Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 234.032
Numéro MDL MFCD00149167
Clé InChI AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
CID PubChem 22146515
Nom IUPAC chromate de sodium tétrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chromate tetrahydrate
Quantité 100 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,8601
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 234.04 (161.97 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Densité 2.73