Learn More
Chromate de sodium tétrahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le tétrahydrate de chromate de sodium est utilisé comme inhibiteur de corrosion, conservateur de bois et auxiliaire dans l‘industrie textile. Il sert d‘oxydant, qui est utilisé pour préparer les acides carboxyliques et les cétones à partir d‘alcools primaires et secondaires respectivement. En outre, il est utilisé comme matériau de départ pour préparer d‘autres composés du chrome et comme catalyseur dans la synthèse organique, en particulier les produits pharmaceutiques et les produits agro-chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des agents réducteurs puissants, des matières organiques, des acides forts, des matériaux combustibles et des métaux en poudre.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium chromate tetrahydrate |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 2.73 |
| Numéro UN | UN3288 |
| Merck Index | 14,8601 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 234.04 (161.97 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Show More |