Learn More
Citrate de sodium dihydraté, 99 %, Pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11406671 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11406671 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406671 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219486894
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate dihydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 4-3-6132
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Numéro MDL MFCD00150031
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Poids de la formule 294.1