Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, granulaire, conforme à plusieurs pharmacopées, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Citrate |
| Note relative au nom | Dihydraté |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 294.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Multiofficinal / USP |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
| Gravité spécifique | 1L = 1.70kg |