Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, granulaire, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15568154 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15568154 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15568154 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 364901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.69€
    144.29€ / 500g
    Économisez 14.40€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate
Note relative au nom Dihydraté
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Poids de la formule 294.1
Pourcentage de pureté 99.0% to 100.5%
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 1.70kg