Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, granulaire, USP/FCC/EP/BP/JP, Fisher Chemical™
Code produit 15533390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 kg
Conditionnement:
12kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15533390 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15533390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur USS47012
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate dihydrate
pH 7.0 to 9.0 (5% aq. soln.)
CAS 4-3-6132
Point de fusion 300°C
Point d’ébullition >300°C
Couleur Blanc
Aspect Pass Test (EP/BP/JP)
Densité 1.67 g/mL
Quantité 12 kg
Perte à la dessiccation 10.0 to 13.0% (JP)
Conditionnement Plastique
Forme physique Solide
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Formule linéaire NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Numéro MDL MFCD00150031
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Poids de la formule 294.1
Qualité BP/EP/FCC/JP/USP