Learn More
Citrate de sodium USP/FCC en cristaux, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15597854
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15597854
Marque: Avantor Macron 073404
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate
Note relative au nom Dihydrate
Conditionnement Verre
Quantité 500 g
Poids de la formule 294.1
Qualité FCC / USP
Forme physique Cristalline