Learn More
Cromoglycate de sodium EP Impureté A, Mikromol™
Code produit 30050106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050106 100 mg 100mg
30051187 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050106 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0039.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cromoglycate de sodium EP Impureté A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Noms d’analytes ou de composants 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cccc1O
Nom IUPAC 1-(2,6-dihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol