Learn More
Cromoglycate de sodium, Mikromol™
Description
Cromoglycate de sodium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium cromoglicate |
| CAS | 15826-37-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sodium cromoglicate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H14 O11 . 2 Na |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Sodium Cromoglicate, 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 5,5'-[(2-Hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, Aarane, Alercrom, Alerion, Allergocrom, Altoderm, Colimune, Crolom, Cromoglycate, Cromoglycate disodium, Cromolyn disodium salt, Cromolyn sodium, Cromovet, DNCG, DSCG, Disodium 1,3-bis(2-carboxy-5-chromonyloxy)-2-propanol, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)-2-hydroxypropane, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)propan-2-ol, Disodium 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate], Disodium chromoglycate, Disodium cromoglycate, FPL 670, Fisonair, Fivent, Gastrocrom, Gastrofrenal, Inostral, Intal, Introl, Irtan, Lomudal, Lomupren, Lomusol, Lomuspray, Nalcrom, Nalcron, NasalCrom, Nasmil, Opticrom, Rynacrom, Sodium cromoglycate, Sodium cromolyn, Sofro, Vividrin |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(=O)[O-])COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disodique ;5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromène-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromène-2-carboxylate |
| Afficher plus |