Learn More
Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275660 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10275660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.80€
    46.60€ / 250g
    Économisez 15.20€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyanate
Point de fusion 550°C
Note relative au nom 85%
CAS 917-61-3
Couleur Beige ou blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline et / morceaux
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation 3 % max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (Argentometry)
Formule moléculaire CNNaO
Formule linéaire NaOCN
Numéro MDL MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Merck Index 15, 8740
Synonyme sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20 c). Other solubilities: 0.22g/100g alcohol (0 c),insoluble in ether
Clé InChI ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; cyanate
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
CID PubChem 517096
ChEBI CHEBI:38906
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.