Learn More
Cyanure de sodium, 98 % pour l’analyse, Thermo Scientific™
Code produit 12644987 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12644987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12644987 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194661000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    33.70€ / 100g
    Économisez 2.25€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1497.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium cyanide
Point de fusion 562.0°C
Note relative au nom p.a.
CAS 143-33-9
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule moléculaire CNNa
Formule linéaire NaCN
Numéro MDL MFCD00003523
Beilstein 02,IV,5
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Merck Index 15,8741
Synonyme cymag, sodium cyanide, kyanid sodny, cyanogran, nacn, cyanasalt h, cyanide salts, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, cyanobrik
Informations sur la solubilité Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Clé InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[C-]#N
Nom IUPAC iminométhanide de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 49.01
CID PubChem 8929
Poids de la formule 49
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.