Learn More
Cyanure de sodium, qualité ACS, 95 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306449 500 g 500g
11326449 100 g 100g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11306449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012137.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds, cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, in electroplating and for extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-33-9
Formule moléculaire CNNa
Poids moléculaire (g/mol) 49.01
Numéro MDL MFCD00003523
Clé InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
CID PubChem 8929
Nom IUPAC cyanure de sodium
SMILES [Na+].[C-]#N
Spécification
Point d’ébullition ca 1500°C
Nom chimique ou matériau Sodium cyanide
Point de fusion 563°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Gris
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Odeur Weak, characteristic
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 95% min.
Densité 1.61 g/mL
Beilstein 3587243
Informations sur la solubilité Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Poids de la formule 49.01
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité ACS