Learn More
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1500°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium cyanide |
| Point de fusion | 563.7°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11 to 12 (49g/L at 25°C) |
| Quantité | 5 g |
| Formule linéaire | NaCN |
| Numéro UN | UN1689 |
| Beilstein | 3587243 |
| Informations sur la solubilité | In water 49g/L at 20°C |
| Show More |