Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410960
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410960 5 g 5g
15432977 25 g 25g
11400960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087839.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent de réduction sélectif pour les aldéhydes, les cétones et les oximes
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible à l‘humidité ; facilement inflammable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25895-60-7
Formule moléculaire CH3BNNa
Poids moléculaire (g/mol) 62.84
Numéro MDL MFCD00003516
Clé InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
CID PubChem 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyanoborohydride
Point de fusion >300°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether.
Nom IUPAC cyanoborohydrure de sodium (1-)
Poids de la formule 62.84
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.20 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanotrihydridoborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanotrihydridoborate