Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium cyanoborohydride |
| Point de fusion | >300°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Densité | 1.20 g/cm3 at 20°C |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether. |
| Nom IUPAC | cyanoborohydrure de sodium (1-) |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium cyanotrihydridoborate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanotrihydridoborate