Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082110 50 g Flacon en verre 50g
10541231 10 g Flacon en verre 10g
10703504 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10082110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168550500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    158.65€ / 50g
    Économisez 34.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 25895-60-7 ∣ CH3BNNa ∣ 62.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25895-60-7
Formule moléculaire CH3BNNa
Poids moléculaire (g/mol) 62.84
Numéro MDL MFCD00003516
Clé InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
CID PubChem 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyanoborohydride
Point de fusion >242.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire NaBH3CN
Fieser 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388
Merck Index 15, 8742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b
Nom IUPAC cyanoboranuide de sodium
Poids de la formule 62.84
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanoborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.