Learn More
Cyclamate de sodium, Mikromol™
Code produit 17934426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17934426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0678.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
cyclamate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium cyclamate
CAS 139-05-9
Noms d’analytes ou de composants Sodium cyclamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H12 N O3 S . Na
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, sodium salt (1:1), Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Nom IUPAC sodium;N-cyclohexylsulfamate
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201,0436 g/mol