Learn More
D-glucuronate de sodium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium D-glucuronate monohydrate |
| Point de fusion | 134°C to 138°C |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4218577 |
| Nom IUPAC | sodium 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate |
| Poids de la formule | 234.14 (216.14 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Ungraded |