Learn More
Désoxycholate de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405636
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405636 100 g 100g
11495626 25 g 25g
11415636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20759.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de désoxycholate de sodium est utilisé comme agent de solubilisation de l‘œstrogène synthétase à partir de microsomes placentaires humains. Il est également utilisé pour étudier l‘immobilisation de la lipoxygénase dans une matrice de gel alginate-silicaté et pour étudier la dissolution in vitro des calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-92-6
Formule moléculaire C24H41NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 432.58
Numéro MDL MFCD00150750 MFCD00064139
Clé InChI NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonyme 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
CID PubChem 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Deoxycholate Monohydrate
Point de fusion >300°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Beilstein 3643164
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC acide (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoïque de sodium hydraté
Poids de la formule 432.58 (414.58 Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate