Learn More
Diatrizoate de sodium, MP Biomedicals™
Code produit. 11436302 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11436302
Marque: MP Biomedicals 0210290880
Utilisé comme réactif de gradient de densité dans la séparation des cellules sanguines. Le diatrizoate de sodium de MP Biomedicals est également utilisé comme agent de contraste radiologique. Il provoque une redistribution partielle des protéines membranaires associées à des jonctions étroites en un compartiment cytoplasmique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 737-31-5
Formule moléculaire C11H8I3N2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 635.898
Clé InChI ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
CID PubChem 23672589
ChEBI CHEBI:53692
Nom IUPAC sodium;3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spécification
Forme physique Poudre de couleur blanche
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (350mg/mL).
Poids de la formule 635.9
Pourcentage de pureté >99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Diatrizoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium Diatrizoate