missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichromate de sodium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit p-7046545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353716 100 g 100g
11363716 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11353716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14890.22
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Sodium dichromate is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis. It is used in metal finishing as an aid of corrosion resistance, manufacture of inorganic chromate pigments and in the preparation of colored glass and ceramic glazes. It is used as a mordant for acidic dyes to improve their color-fast properties and as a corrosion inhibitor in undercoats and primers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le bichromate de sodium est utilisé comme agent oxydant puissant dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la finition des métaux comme aide à la résistance à la corrosion, à la fabrication de pigments de chromates inorganiques et à la préparation de glaçures en verre coloré et en céramique. Il est utilisé comme mordant pour les colorants acides afin d‘améliorer leurs propriétés couleur-rapide et comme inhibiteur de corrosion dans les sous-couches et les amorces.

Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.

Remarques
Conserver à l‘écart de toute flamme ou source d‘étincelles. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler les poussières.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7789-12-0
Formule moléculaire Cr2H4Na2O9
Poids moléculaire (g/mol) 297.995
Numéro MDL MFCD00149166
Clé InChI JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
CID PubChem 108005
Nom IUPAC oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium dichromate dihydrate
Point de fusion 100°C (in - 2H2O)
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2Cr2O7·2H2O
Numéro UN UN3087
Merck Index 14,8609
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 298.00 (261.97 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.348
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dichromate, dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dichromate, dihydrate

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.