Learn More
Dihydrate de dichromate de sodium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Dichromate Dihydrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Na2Cr2O7 · 2H2O |
Numéro UN | 3086 |
Poids de la formule | 298g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | purum |