Learn More
Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté, qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387698 100 g 100g
11377698 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033379.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20624-25-3 ∣ C5H16NNaO3S2 ∣ 225.297 g/mol
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20624-25-3
Formule moléculaire C5H16NNaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 225.297
Numéro MDL MFCD00150617
Clé InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
CID PubChem 517546
Nom IUPAC diéthylcarbamodithioate de sodium hydraté
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Point de fusion 94°C to 102°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 3920507
Merck Index 14,3378
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 225.31 (171.28 Anhydrous)
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium diethyldithiocarbamate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate