Learn More
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, certifié AR Pour l'analyse, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10723621 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10723621 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10315770 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10326150 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723621 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3760/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H6NaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 156.006
Numéro MDL 149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 60°C
Couleur Blanc
pH 4,5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 156.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique