Learn More
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dihydrogénophosphate de sodium dihydraté agit comme réactif de capacité tampon en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Il est utilisé dans la préparation de tampons biologiques. Il est également utilisé dans la purification des anticorps, en tant que produit laxatif, et en association avec d’autres phosphates de sodium
Solubilité
Soluble dans l’eau.(1 M à 20°C)
Notes
Hygroscopiques. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | NaH2PO4·2H2O |
| Merck Index | 14,8660 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water.(1 M at 20°C) |
| SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.006 |
| Poids de la formule | 156.01 (119.98 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate