Learn More
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, BAKER, J.T. Baker™
Catalog Number 10723181
73.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
1 kg
Réactif de laboratoire
Point d’ébullition ∼650°C (1013 hPa)
Point de fusion 60°C
CAS 13472-35-0
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 98%
Formule moléculaire H6NaO6P
Numéro MDL MFCD00149209
Synonyme Sodium phosphate monobasic dihydrate , Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate dihydraté de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Densité 1.91 g/cm³ (20°C)