Learn More
Diphénylamine-4-sulfonate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15693910 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15693910 10 g Flacon en verre 10g
15603920 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15693910 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3315010G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicateur pour la détermination du potentiel redox, réactif ACS, E0 dans de l’acide sulfurique : 1 mol/l = +0,83 V, rH =27−29
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6152-67-6
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
Numéro MDL MFCD00036468
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 517002
Nom IUPAC 4-(phenylamino)benzene-1-sulfonic acid sodium
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Couleur Beige à blanc
Quantité 10 g
Formule linéaire C12H10NNaO3S
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 271.27g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder