Learn More
Diphénylamine-4-sulfonate de sodium, pure, Fisher Chemical
Code produit 10755341 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10755341 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10755341 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3780/44
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 200°C
CAS 6152-67-6
Couleur Jaune
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 g
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Numéro MDL MFCD00036468
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC sodium ; 4-anilinobenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
CID PubChem 517002
Poids de la formule 271.26g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.