Learn More
Dithionite de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10274490 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Conditionnement:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10274490 500 g 500g
10539580 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274490 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3800/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dithionite de sodium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-14-6
Formule moléculaire Na2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.096
Numéro MDL 11640
Clé InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
CID PubChem 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 8 to 9.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 174.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrosulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.