Learn More
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 10 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit. p-28628
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
1L
200mL
Code produit. 10265153
Marque: Fisher BioReagents BP2436200
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Solution prémélangée sans DNase, RNase et protéase contenant 10 % de SDS pour les procédures d’extraction des protéines et de l’ADN
  • Réduisez le temps de préparation en utilisant cette solution SDS préfabriquée
  • SDS est un détergent couramment utilisé dans la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et d’autres applications de biologie moléculaire
  • La solution SDS est également utilisée pour perturber les membranes cellulaires et dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les procédures d’extraction de l’ADN
  • Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate
Couleur Incolore
Note relative au nom 10% Solution
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100°C
Densité 1.01g/cm³
Concentration 9,5 à 10,5 %
Quantité 200 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids de la formule 288.38
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.