Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, 95 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11446051 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 11446051
Marque: MP Biomedicals 0219052280
Environ 95 % de sulfate d’alkyle, principalement composé d’homologues C12 et C14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme SDS, Lauryl sulfate sodium salt
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dodecyl sulfate
Couleur White
Forme physique Poudre granulaire
Densité >1.1 at 20°C (water = 1)
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.95
Poids de la formule 288.38