Learn More
Sulfate de sodium et de dodécyle, ≥ 99,5 % de sulfate d’alkyle, MP Biomedicals™
Code produit. 11496911 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11496911
Marque: MP Biomedicals 0219895780
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium lauryl sulfate, Sulfuric acid
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dodecyl sulfate, alkyl sulfate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥99.5% (alkyl sulfate)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate