Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), microgranulés, Fisher BioReagents
Product Code. p-4876710
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Unit Size:
100g
500g
5kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440685
Brand: Fisher BioReagents undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Le dodécylsulfate de sodium est le détergent le plus couramment utilisé lors de la purification des protéines et de l’électrophorèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Absorbance ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Point de fusion 204°C
pH 8.5 to 10
Quantité 100 g
Identification Pass test
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage >99%
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Pourcentage de pureté ≥98.0% (C12 alcohol)
Qualité Biologie moléculaire
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.