Description
500g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 206 °C |
| CAS | 151-21-3 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8,5 à 10 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
| Numéro MDL | MFCD00036175 |
| Synonyme | sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal |
| Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium dodecyl sulphate