Learn More
Dodécylsulfate de sodium, solution à 10 %, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082766 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 15825428
Marque: Thermo Scientific J77504.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecylsulfate
Forme physique Solution
Concentration Solution à 10 %
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate