Learn More
Dodécylsulfate de sodium, ≥98 %, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15805228 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15805228
Marque: Thermo Scientific J75819.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium lauryl sulfate
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecylsulfate
Forme physique Flocons cristallins
Point de fusion ∼206°C
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro UN UN2926
Beilstein 3599286
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Ultra pure