Learn More
Éthoxyde de sodium, 21 % dans l’éthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10568505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568505 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10568045 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10568505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429301000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-52-6 ∣ C2H5NaO ∣ 68.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.04
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 91.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Note relative au nom 21% in ethanol
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Point d’éclair 25°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.385
Gravité spécifique 0.868
Densité 0.8680g/mL
Formule linéaire C2H5ONa
Merck Index 15,8749
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible (hydrolyse)
Poids de la formule 68.04
Pourcentage de pureté 21%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons