Learn More
Éthoxyde de sodium, pur, 21 % dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570322 100 g Flacon en verre 100g
10782813 250 g Flacon en verre -
10699084 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213221000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.051
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Couleur Jaune à marron
Note relative au nom 21% in Ethanol
Point d’ébullition 91.0°C
Densité 0.8680g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.385
Gravité spécifique 0.868
Viscosité 23 mPa.s (20°C)
Formule linéaire C2H5ONa
Quantité 100 g
Point d’éclair 25°C
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Merck Index 15, 8749
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible (hydrolyse).
Poids de la formule 68.04
Pourcentage de pureté 20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons