Learn More
Ferrocyanure de sodium décahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15570614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15570614 250 g 250g
15550614 1 kg 1kg
15560614 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15570614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459292500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14434-22-1
Formule moléculaire C6H20FeN6Na4O10
Poids moléculaire (g/mol) 484.06
Numéro MDL MFCD00149274
Clé InChI JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ferrocyanide decahydrate
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 484.06
Perte à la dessiccation 1% max. (free moisture)