Learn More
Fluorure de sodium, solution aqueuse 200 mM, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15453049
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15453049 100 mL 100mL
15463049 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15453049 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60251.AE
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nom IUPAC fluorure de sodium
SMILES [F-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Odeur Odorless
Formule linéaire NaF
Poids de la formule 41.99
Qualité Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.