Learn More
Fluorure de sodium, 99,99 % (pureté des métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361608 100 g 100g
11381608 5 g 5g
11371608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11361608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011003.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It is used as a steel degreasing agent and in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It serves as a source of fluoride ion in several applications including its use in synthetic chemistry, for example in Finkelstein reaction for preparing fluoro compounds, desilylation in sensitive organic compounds, metallurgy, and reaction with electrophilic chlorides. It has medical and other applications including complexing of magnesium ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nom IUPAC fluorure de sodium
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1704°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.336
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.3 hPa (1mm Hg) at 1077°C
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Densité 2.78 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 41.99
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Ungraded