Learn More
Fluorure de sodium, ≥99 %, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1700.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium fluoride |
| Point de fusion | 993.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
| Formule linéaire | NaF |
| Fieser | 01,1073; 02,382 |
| Merck Index | 15, 8754 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium fluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.