Learn More
Fluorure de sodium, ≥99 %, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582764 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10742222 5 g Flacon en plastique 5g
10405291 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10582764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424320025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.00€ / 2.5kg
    Économisez 17.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme floridine, florocid, sodium fluoride, sodium fluoride naf, zymafluor, fluonatril, ossin, antibulit, sodium fluoride, fluoride, sodium
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Formule linéaire NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 40 g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC fluorure de sodium
Poids de la formule 41.98
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 0.3% max. (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.