Learn More
Fluorure de sodium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1700.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium fluoride |
| Point de fusion | 993.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | NaF |
| Fieser | 01,1073; 02,382 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium fluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.