Learn More
Fluorure de sodium, 99,995 % (pureté du métal, à l’exclusion de K), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11392048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392048 50 g 50g
11312058 5 g 5g
11302058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11392048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012964.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7681-49-4 | Molecular Formula: FNa | Molecular Weight: 41.99 g/mol
It is used as a steel degreasing agent and a flux. It is used in heat treating salt compositions, tin-electroplating, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It has significant applications in organic synthesis including its halide-exchange with acyl chloride, sulfur chlorides, and phosphorus chloride, desilylation of silyl-protected OH groups, synthesis of fluorocarbons (Finkelstein reaction), and also in metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1704°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.336
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9995% (metals basis excluding K)
Densité 2.78 g/cm3
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fluorure de sodium
Poids de la formule 41.99
Pourcentage de pureté 100%
Qualité Ungraded